4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid
PC302206-1G PC302206-5G
APOSPC302206-1GEA 81.2 EUR
APOSPC302206-1G APOSPC302206-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid
Formel: C₁₀H₈ClFO₃
Molecular Weight: 230.62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19687212
CAS-Nummer: 1353001-74-7