4-Chlor-3-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302207-1G PC302207-5G
APOSPC302207-1GEA 161 EUR
APOSPC302207-1G APOSPC302207-5G
4-Chlor-3-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
4-Chlor-3-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₇ClF₃NO
Molecular Weight: 225.60 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18393827
CAS-Nummer: 916210-69-0