4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid
PC302209-1G PC302209-5G
APOSPC302209-1GEA 116 EUR
APOSPC302209-1G APOSPC302209-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid
Formel: C₁₁H₁₀ClFO₃
Molecular Weight: 244.65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19687219
CAS-Nummer: 1324063-26-4