4-Ethoxy-3,5-difluorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302212-1G PC302212-5G
APOSPC302212-1GEA 105 EUR
APOSPC302212-1G APOSPC302212-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorphenol 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorphenol
Formel: C₈H₈F₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258694
CAS-Nummer: 1017779-45-1