(2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)phenyl)acetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302221-1G
PC302221-5G
APOSPC302221-1GEA
136
EUR
APOSPC302221-1G
APOSPC302221-5G
(2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)phenyl)acetonitril 98%
(2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)phenyl)acetonitril
Formel:
C₉H₄Cl₂F₃N Schmelzpunkt: 49…52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832275 CAS-Nummer: 1017777-89-7 |