2,5-Bis(trifluormethyl)zimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302224-1G PC302224-5G
APOSPC302224-1GEA 126 EUR
APOSPC302224-1G APOSPC302224-5G
2,5-Bis(trifluormethyl)zimtsäure 97%
2,5-Bis(trifluormethyl)zimtsäure
Formel: C₁₁H₆F₆O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00799486
CAS-Nummer: 312619-48-0