2-Chlor-5-(pentafluorthio)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302228-1G
PC302228-5G
PC302228-10G
APOSPC302228-1GEA
422
EUR
APOSPC302228-1G
APOSPC302228-5G
APOSPC302228-10G
2-Chlor-5-(pentafluorthio)benzaldehyd 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClF₅OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22988924 CAS-Nummer: 1431329-76-8 |