2-Ethoxy-3,5-difluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302235-1G PC302235-5G PC302235-10G
APOSPC302235-1GEA 116 EUR
APOSPC302235-1G APOSPC302235-5G APOSPC302235-10G
2-Ethoxy-3,5-difluoranilin 98%
2-Ethoxy-3,5-difluoranilin
Formel: C₈H₉F₂NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258714
CAS-Nummer: 1017779-76-8