2-Ethoxy-3,5-difluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302236-1G PC302236-5G PC302236-10G PC302236-25G PC302236-100G
APOSPC302236-1GEA 116 EUR
APOSPC302236-1G APOSPC302236-5G APOSPC302236-10G APOSPC302236-25G APOSPC302236-100G
2-Ethoxy-3,5-difluorphenol 98%
2-Ethoxy-3,5-difluorphenol
Formel: C₈H₈F₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258715
CAS-Nummer: 1017779-78-0