2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302246-1G PC302246-5G
APOSPC302246-1GEA 136 EUR
APOSPC302246-1G APOSPC302246-5G
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylamin 98%
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Molecular Weight: 205,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832318
CAS-Nummer: 1017778-87-8
UN: 2735
ADR: 8,III