2-Methoxy-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302252-1G PC302252-5G PC302252-10G
APOSPC302252-1GEA 159 EUR
APOSPC302252-1G APOSPC302252-5G APOSPC302252-10G
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril 97%
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₁₀H₈F₃NO
Schmelzpunkt: 75…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832352
CAS-Nummer: 1017779-20-2