2-Methoxy-4,6-bis(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302253-1G PC302253-5G PC302253-25G
APOSPC302253-1GEA 94.4 EUR
APOSPC302253-1G APOSPC302253-5G APOSPC302253-25G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluormethyl)anilin 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluormethyl)anilin
Formel: C₉H₇F₆NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519320
CAS-Nummer: 1092460-74-6