2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302259-1G PC302259-5G PC302259-10G
APOSPC302259-1GEA 0 EUR
APOSPC302259-1G APOSPC302259-5G APOSPC302259-10G
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₈BrF₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832326
CAS-Nummer: 1017779-04-2