2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302261-1G PC302261-5G
APOSPC302261-1GEA 105 EUR
APOSPC302261-1G APOSPC302261-5G
2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzylamin 98%
2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₉H₁₀F₃N
Molecular Weight: 189.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06213551
CAS-Nummer: 771572-43-1
UN: 2735
ADR: 8 III