3-(3-Fluor-4-methylphenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302264-1G
PC302264-5G
PC302264-10G
APOSPC302264-1GEA
92.8
EUR
APOSPC302264-1G
APOSPC302264-5G
APOSPC302264-10G
3-(3-Fluor-4-methylphenyl)propionsäure 97%
3-(3-Fluor-4-methylphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₁FO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025364 CAS-Nummer: 881189-62-4 |