3,4-Difluor-5-methylbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4,5-Difluor-m-methylbenzaldehyd, 4,5-Difluor-m-tolualdehyd, 3,4-Difluor-5-tolualdehyd, 4,5-Difluor-m-tolylaldehyd, 3,4-Difluor-5-tolylaldehyd
PC302269-1G
APOSPC302269-1GEA 197 EUR
APOSPC302269-1G
3,4-Difluor-5-methylbenzaldehyd
3,4-Difluoro-5-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832333
CAS-Nummer: 1017778-64-1