3,5-Difluor-2-methylbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Difluor-o-methylbenzaldehyd, 3,5-Difluor-o-tolualdehyd, 3,5-Difluor-2-tolylaldehyd, 3,5-Difluor-o-tolylaldehyd, 3,5-Difluor-2-tolualdehyd
PC302271-1G PC302271-5G PC302271-10G
APOSPC302271-1GEA 150 EUR
APOSPC302271-1G APOSPC302271-5G APOSPC302271-10G
3,5-Difluor-2-methylbenzaldehyd 98%
3,5-Difluoro-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832335
CAS-Nummer: 1017778-68-5