3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302279-1G PC302279-5G PC302279-25G
APOSPC302279-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302279-1G APOSPC302279-5G APOSPC302279-25G
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₀H₈ClF₃O₂
Molecular Weight: 252.62 g/mol
Schmelzpunkt: 77…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06823954
CAS-Nummer: 900027-15-8