3-Chlor-5-(trifluormethoxy)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302289-1G
PC302289-5G
PC302289-250MG
APOSPC302289-1GEA
94.4
EUR
APOSPC302289-1G
APOSPC302289-5G
APOSPC302289-250MG
3-Chlor-5-(trifluormethoxy)anilin 98%
3-Chlor-5-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₅ClF₃NO Molecular Weight: 211,57 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832245 CAS-Nummer: 151276-13-0 |