3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302290-25G
PC302290-5G
PC302290-1G
APOSPC302290-25GEA
0
EUR
APOSPC302290-25G
APOSPC302290-5G
APOSPC302290-1G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄ClF₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115845 CAS-Nummer: 477535-43-6 |