3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302297-1G
PC302297-5G
APOSPC302297-1GEA
92.8
EUR
APOSPC302297-1G
APOSPC302297-5G
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formel:
C₁₀H₉F₂NO Molecular Weight: 197.18 g/mol Schmelzpunkt: 50…53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519375 CAS-Nummer: 1092461-33-0 UN: 3439 ADR: 6.1 III |