3'-Fluor-2'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC302298-1G PC302298-5G PC302298-10G PC302298-25G
APOSPC302298-1GEA 154 EUR
APOSPC302298-1G APOSPC302298-5G APOSPC302298-10G APOSPC302298-25G
3'-Fluor-2'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
3'-Fluor-2'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆F₄O
Molecular Weight: 206,137 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832249
CAS-Nummer: 1017777-34-2