3'-Fluor-5'-(trifluormethoxy)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302302-1G PC302302-5G
APOSPC302302-1GEA 224 EUR
APOSPC302302-1G APOSPC302302-5G
3'-Fluor-5'-(trifluormethoxy)acetophenon 97%
3'-Fluor-5'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel: C₉H₆F₄O₂
Molecular Weight: 222,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18783230
CAS-Nummer: 1352999-53-1