3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302303-1G PC302303-5G
APOSPC302303-1GEA 0 EUR
APOSPC302303-1G APOSPC302303-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
Molecular Weight: 242,55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18783222
CAS-Nummer: 1352999-78-0