3'-Methoxy-5'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC302307-1G PC302307-5G
APOSPC302307-1GEA 87 EUR
APOSPC302307-1G APOSPC302307-5G
3'-Methoxy-5'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
3'-Methoxy-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Molecular Weight: 218,17 g/mol
Schmelzpunkt: 54…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025417
CAS-Nummer: 916421-06-2