4-(Difluormethoxy)-2-fluorbenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302314-1G
APOSPC302314-1GEA 313 EUR
APOSPC302314-1G
4-(Difluormethoxy)-2-fluorbenzonitril 97%
4-(Difluormethoxy)-2-fluorbenzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO
Molecular Weight: 187,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832366
CAS-Nummer: 1017779-49-5