4-(Pentafluorothio)phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC302317-1G PC302317-5G
APOSPC302317-1GEA 516 EUR
APOSPC302317-1G APOSPC302317-5G
4-(Pentafluorothio)phenylacetonitrile
4-(Pentafluorothio)phenylacetonitrile
Formel: C₈H₆F₅NS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652419
CAS-Nummer: 1240257-04-8