4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302320-1G PC302320-5G
APOSPC302320-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302320-1G APOSPC302320-5G
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylalkohol 98%
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₆ClF₃O₂
Molecular Weight: 226.58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18393819
CAS-Nummer: 1261673-90-8