4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302331-1G PC302331-5G PC302331-25G
APOSPC302331-1GEA 152 EUR
APOSPC302331-1G APOSPC302331-5G APOSPC302331-25G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Formel: C₉H₉BrF₂O
Molecular Weight: 251.07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258697
UN: 3261
ADR: 8 III