4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302333-25G PC302333-5G PC302333-1G
APOSPC302333-25GEA 585 EUR
APOSPC302333-25G APOSPC302333-5G APOSPC302333-1G
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06247417
CAS-Nummer: 883541-11-5