4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302343-1G
PC302343-5G
APOSPC302343-1GEA
79.9
EUR
APOSPC302343-1G
APOSPC302343-5G
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel:
C₁₀H₈F₃NO Schmelzpunkt: 30…33 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025407 CAS-Nummer: 916420-88-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |