4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
PC302349-1G PC302349-5G
APOSPC302349-1GEA 111 EUR
APOSPC302349-1G APOSPC302349-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Molecular Weight: 192.14 g/mol
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832303
CAS-Nummer: 53903-59-6