5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302358-1G PC302358-5G
APOSPC302358-1GEA 102 EUR
APOSPC302358-1G APOSPC302358-5G
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylalkohol
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O₂
Molecular Weight: 210,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519336
CAS-Nummer: 1092460-86-0