(2,3-Difluor-4-methoxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
PC302373-1G PC302373-5G PC302373-25G
APOSPC302373-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302373-1G APOSPC302373-5G APOSPC302373-25G
(2,3-Difluor-4-methoxyphenyl)essigsäure 98%
(2,3-Difluor-4-methoxyphenyl)essigsäure
Formel: C₉H₈F₂O₃
Molecular Weight: 202,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660319
CAS-Nummer: 886503-70-4