(4,5-Difluor-2-methoxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
PC302405-1G PC302405-5G PC302405-250MG
APOSPC302405-1GEA 371 EUR
APOSPC302405-1G APOSPC302405-5G APOSPC302405-250MG
(4,5-Difluor-2-methoxyphenyl)essigsäure 98%
(4,5-Difluor-2-methoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
Molecular Weight: 186.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660348
CAS-Nummer: 886761-73-5