4-Ethoxy-2,6-difluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302412-1G PC302412-5G PC302412-10G
APOSPC302412-1GEA 126 EUR
APOSPC302412-1G APOSPC302412-5G APOSPC302412-10G
4-Ethoxy-2,6-difluorphenol 98%
4-Ethoxy-2,6-difluorphenol
Formel: C₈H₈F₂O₂
Schmelzpunkt: 94…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258699
CAS-Nummer: 1017779-55-3