4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302414-1G PC302414-250MG PC302414-5G
APOSPC302414-1GEA 237 EUR
APOSPC302414-1G APOSPC302414-250MG APOSPC302414-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₁₀H₈F₄O₂
Molecular Weight: 236.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22201074
CAS-Nummer: 1373920-82-1