2-(Difluormethoxy)-5-fluorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302421-1G PC302421-5G
APOSPC302421-1GEA 79.9 EUR
APOSPC302421-1G APOSPC302421-5G
2-(Difluormethoxy)-5-fluorbenzonitril
2-(Difluormethoxy)-5-fluorbenzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO
Molecular Weight: 187,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832329
CAS-Nummer: 1017778-48-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III