2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)phenylessigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302427-1G PC302427-5G
APOSPC302427-1GEA 174 EUR
APOSPC302427-1G APOSPC302427-5G
2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)phenylessigsäure 97%
2,3-Dichlor-6-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Formel: C₉H₅Cl₂F₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832274
CAS-Nummer: 1017777-86-4