2,3-Dichlor-6-fluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302428-5G PC302428-1G
APOSPC302428-5GEA 203 EUR
APOSPC302428-5G APOSPC302428-1G
2,3-Dichlor-6-fluorbenzonitril 98%
2,3-Dichlor-6-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₂Cl₂FN
Molecular Weight: 190,00 g/mol
Schmelzpunkt: 38…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115878
CAS-Nummer: 79544-26-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III