2-Ethoxy-3,5-difluorbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302449-1G PC302449-5G PC302449-10G
APOSPC302449-1GEA 136 EUR
APOSPC302449-1G APOSPC302449-5G APOSPC302449-10G
2-Ethoxy-3,5-difluorbenzylamin 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorbenzylamin
Formel: C₉H₁₁F₂NO
Molecular Weight: 187,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258721
CAS-Nummer: 1017779-86-0