2-Fluor-4-(pentafluorthio)benzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302452-1G PC302452-5G
APOSPC302452-1GEA 290 EUR
APOSPC302452-1G APOSPC302452-5G
2-Fluor-4-(pentafluorthio)benzylbromid
2-Fluor-4-(pentafluorthio)benzylbromid
Formel: C₇H₅BrF₆S
Molecular Weight: 315.07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652507
CAS-Nummer: 1240257-17-3
UN: 3265
ADR: 8 III