2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC302454-1G PC302454-5G PC302454-10G
APOSPC302454-1GEA 389 EUR
APOSPC302454-1G APOSPC302454-5G APOSPC302454-10G
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylbromid 98%
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄O
Molecular Weight: 273,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652442
CAS-Nummer: 1240257-47-9
UN: 3265
ADR: 8,III