2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302458-5G PC302458-1G
APOSPC302458-5GEA 116 EUR
APOSPC302458-5G APOSPC302458-1G
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₃
Molecular Weight: 238,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22201034
CAS-Nummer: 1373920-90-1