(2-Methoxy-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302466-1G PC302466-5G
APOSPC302466-1GEA 299 EUR
APOSPC302466-1G APOSPC302466-5G
(2-Methoxy-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(2-Methoxy-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Molecular Weight: 234.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832353
CAS-Nummer: 1017779-22-4