3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302481-25G PC302481-5G PC302481-1G
APOSPC302481-25GEA 449 EUR
APOSPC302481-25G APOSPC302481-5G APOSPC302481-1G
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₈ClFO₂
Schmelzpunkt: 56…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116056
CAS-Nummer: 881190-93-8