3-(3-Fluor-2-methoxyphenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)propanoic acid
PC302482-1G
PC302482-5G
PC302482-10G
APOSPC302482-1GEA
97.3
EUR
APOSPC302482-1G
APOSPC302482-5G
APOSPC302482-10G
3-(3-Fluor-2-methoxyphenyl)propionsäure 97%
3-(3-Fluor-2-methoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₁FO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09999420 CAS-Nummer: 1092460-70-2 |