3-(3-Fluor-5-methylphenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302484-1G PC302484-5G PC302484-10G
APOSPC302484-1GEA 116 EUR
APOSPC302484-1G APOSPC302484-5G APOSPC302484-10G
3-(3-Fluor-5-methylphenyl)propionsäure 98%
3-(3-Fluor-5-methylphenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832369
CAS-Nummer: 1017779-56-4