3,6-Dichlor-2-fluorbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302495-5G PC302495-10G PC302495-1G
APOSPC302495-5GEA 136 EUR
APOSPC302495-5G APOSPC302495-10G APOSPC302495-1G
3,6-Dichlor-2-fluorbenzamid 97%
3,6-Dichlor-2-fluorbenzamid
Formel: C₇H₄Cl₂FNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025384
CAS-Nummer: 916420-64-9