3-(2-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302499-1G PC302499-5G PC302499-10G
APOSPC302499-1GEA 109 EUR
APOSPC302499-1G APOSPC302499-5G APOSPC302499-10G
3-(2-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 98%
3-(2-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₈F₄O₃
Molecular Weight: 252,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652497
CAS-Nummer: 1240257-16-2